Documentos clave
CLS31770250C
Pyrex® gas-washing bottle, fritted cylinder, 29/42 ST stopper
capacity 250 mL, porosity 40-60 μm
Sinónimos:
Corning® 31770
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 293,00
US$ 293,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 293,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
US$ 293,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
Materiales
borosilicate glass bottle
clear bottle
cylindrical bottle
glass cap
straight bottle
Características
cap
fritted
envase
case of 1 ea
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Corning 31770-250C
capacidad
250 mL
diám. × Al
51 mm × 240 mm
tamaño de poro
40-60 μm porosity (coarse)
40-60 μm porosity
coarse
Descripción general
12mm diameter fritted cylinder.
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)