Documentos clave
SYNB300500C
Synthware gas washing bottle with fritted disc
500 mL, joint: ST/NS 45/50, Disc porosity C
Sinónimos:
Synthware B300500C, Drechsel bottle, gas washing bottle
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 326,00
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 326,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103209
NACRES:
NB.51
US$ 326,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear bottle
cylindrical bottle
straight bottle
Junta
joint: ST/NS45/50
Características
cap
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware B300500C
Altura
380 mm
capacidad
500 mL
500 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
Gas washing bottle with standard taper 45/50 cap style stopper and fritted disc angled at 15° for even distribution of gas throughout absorbing material. Available with a coarse or extra coarse fritted disc. Order plastic clip separately. (not supplied)
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)