Documentos clave
Z408700
Ace gas dispersion tube with porous fritted glass tip
Fit #7 Ace-Thred, O.D. × L 7 mm × 135 mm, porosity 145-174 μm (A)
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 68,30
US$ 68,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 68,30
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
US$ 68,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
fabricante / nombre comercial
Ace Glass 943521
D.E. × L
7 mm × 135 mm
tamaño de poro
145-174 μm porosity (A)
Categorías relacionadas
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)