Documentos clave
CLS3160150
Pyrex® petri dishes
complete, O.D. × H 150 mm × 15 mm
Sinónimos:
Corning® 3160
Seleccione un Tamaño
24 EA
US$ 370,00
12 EA
US$ 1.070,00
US$ 370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
24 EA
US$ 370,00
12 EA
US$ 1.070,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.43
US$ 370,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass
esterilidad
non-sterile
envase
pack of 12
fabricante / nombre comercial
Corning 3160-150
D.E. × Al
150 mm × 15 mm
Información legal
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)