Documentos
P5481
Sigma-Aldrich
Placas de Petri de poliestireno
size 60 mm × 15 mm
Sinónimos:
petri dish, petri plate, petri plates
About This Item
UNSPSC Code:
41121812
NACRES:
NB.14
material
circles
polystyrene
sterility
sterile; γ-irradiated
feature
disposable
lid
Optically clear with consistently flat bottoms
packaging
pack of 500 ea
dish capacity
~40 mL
dish diam.
60 mm
size
60 mm × 15 mm
binding type
non-treated surface
General description
Diseñadas para apertura y cierre de fácil con una mano, los bordes de las partes superior e inferior están cuadrados para proporcionar un agarre firme seguro La longitud y la anchura del faldón de la tapa permite que la tapa se quite y se sustituya con facilidad. Las placas tienen tres ranuras de ventilación en la parte inferior de la tapa para evitar la acumulación de condensación.
  • Placa de Petri deslizable convencional
  • Superficies de visualización superior e inferior transparentes.
  • Placa de Petri de poliestireno, desechable (un solo uso) para microbiología general
  • Moldeada de poliestireno virgen de grado médico
  • Ópticamente transparente
  • Esterilizada por radiación
  • Contenido estéril si la funda permanece cerrada
  • Ranuras de ventilación que permiten la libre circulación del aire y reducen la condensación durante la incubación
  • Faldón acampanado de la tapa y esquinas cuadradas para fácil manipulación con una mano, en especial con guantes
Tenga en cuenta: Debido a que estas placas están construidas con poliestireno (no vidrio), las paredes de la placa pueden ser más finas; esto produce una diferencia de tamaño en el diámetro externo de aproximadamente 10 mm.
Visite la Librería de documentos
Md Hossen Ali et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-20)
Application of the nanopriming technique to alleviate seed dormancy has shown promising results in various agricultural crop species. However, there is a dearth of knowledge regarding its potential use in native peatland boreal forest species to alleviate seed dormancy and
Francisca Ribeiro et al.
Environmental science & technology, 54(15), 9408-9417 (2020-07-10)
Microplastic contamination of the marine environment is widespread, but the extent to which the marine food web is contaminated is not yet known. The aims of this study were to go beyond visual identification techniques and develop and apply a
Laura Ramalho et al.
Journal of materials science. Materials in medicine, 31(12), 129-129 (2020-12-01)
In this paper, we created a dynamic adhesive environment (DAE) for adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (ADMSCs) cultured on smart thermo-responsive substrates, i.e., poly (N-isopropyl acrylamide) (PNIPAM), via introducing periodic changes in the culture temperature. We further explored the particular