C31104
3-Chloro-2-chloromethyl-1-propene
99%
Sinónimos:
1,1-Bis(chloromethyl)ethylene, Methallyl dichloride
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
3.12 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
896 °F
lim. expl.
8.1 %
índice de refracción
n20/D 1.4753 (lit.)
bp
138 °C (lit.)
mp
−14 °C (lit.)
densidad
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClCC(=C)CCl
InChI
1S/C4H6Cl2/c1-4(2-5)3-6/h1-3H2
Clave InChI
XJFZOSUFGSANIF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
96.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
36 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?