Merck
339512
Sigma-Aldrich
2-Methylene-1,3-propanediol
2-Methylene-1,3-propanediol
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 168,00
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 168,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH2OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
88.11
Beilstein:
1737653
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 168,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.473 (lit.)
bp
93-95 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
1.081 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
OCC(=C)CO
InChI
1S/C4H8O2/c1-4(2-5)3-6/h5-6H,1-3H2
Clave InChI
JFFYKITVXPZLQS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Hochan Chang et al.
ChemSusChem, 13(19), 5213-5219 (2020-09-24)
Catalytic strategies were developed to synthesize and release chemicals for applications in fine chemicals, such as drugs and polymers, from a biomass-derived chemical, 5-hydroxymethyl furfural (HMF). The combination of the diene and aldehyde functionalities in HMF enabled catalytic production of
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. NY
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Synthesis of vinyl alcohol precursor for 3+ 2 cycloaddition reaction
    This was a very pure product. This product came in on time and so I was able to carry out my reaction.