372404
1,3-Dibromo-2-propanol
technical grade, 95%
Sinónimos:
α,γ-Dibromohydrin, α-Dibromohydrin, 1,3-Dibromo-2-hydroxypropane, 1,3-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropanol, 2-Hydroxy-1,3-dibromopropane, Glycerol α,γ-dibromohydrin, Glycerol 1,3-dibromohydrin
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
95%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.552 (lit.)
bp
82-83 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
2.136 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
hydroxyl
cadena SMILES
OC(CBr)CBr
InChI
1S/C3H6Br2O/c4-1-3(6)2-5/h3,6H,1-2H2
Clave InChI
KIHQZLPHVZKELA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To prepare the thioether ligand, used in the synthesis of palladium-phosphorus/sulfur nanoparticles.[2]
- Preparation of 2-(alkoxy)propenyl bromide.[3]
- Synthesis of 1,3-propanediamine derivatives connected to carbohydrates (sugar-pendant diamines).[4]
- Chemical crosslinking of nine single substitution cysteine mutants of staphylococcal nuclease.[1]
- Preparation of 1,3-dinitrooxy-2-propanol, via reaction with AgNO3 in MeCN at 80°C.[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
116.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?