Merck
108030
Sigma-Aldrich
3-Chloro-2-methyl-1-propene
technical grade, 90%
Sinónimos:
β-Methallyl chloride
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 60,90
1 L
US$ 155,00
US$ 60,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 60,90
1 L
US$ 155,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=C(CH3)CH2Cl
Número de CAS:
Peso molecular:
90.55
Beilstein:
878160
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
eCl@ss:
39050134
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 60,90
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
technical grade
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.12 (vs air)
presión de vapor
102 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
90%
temp. de autoignición
899 °F
contiene
~600 ppm BHT as stabilizer
lim. expl.
9.3 %
índice de refracción
n20/D 1.427 (lit.)
bp
71-72 °C (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
solubilidad
H2O: insoluble
acetone: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
ethanol: soluble
densidad
0.925 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
alkyl halide
chloro
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=C)CCl
InChI
1S/C4H7Cl/c1-4(2)3-5/h1,3H2,2H3
Clave InChI
OHXAOPZTJOUYKM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-Chloro-2-methyl-1-propene is the reactant for the synthesis of cyclobutanone[1].
Aplicación
3-Chloro-2-methyl-1-propene was used to study ring opening polymerization of oxirane derivatives using organotin phosphate condensate[2]. It was used to study cationic polymerization of 3-Chloro-2-methyl-1-propene using using AICI3 and A3IBr, as initiators[3].
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
14.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-10 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Ring-opening polymerization of various oxirane derivatives using organotin phosphate condensate; selective synthesis of the polyether containing oxirane ring in the side chain.
Iwasa N, et al.
Polym. Bull., 61(2), 207-216 (2008)
K Hooper et al.
American journal of industrial medicine, 22(6), 793-808 (1992-01-01)
In California, 370 carcinogens and 112 reproductive/developmental toxicants have been identified as a result of the State's Safe Drinking Water and Toxic Enforcement Act of 1986. They include pesticides, solvents, metals, industrial intermediates, environmental mixtures, and reactive agents. Occupational, environmental
The cationic polymerization of 3-chloro-2-methyl-1-propene.
Marek M, et al.
Makromol. Chem., 187(10), 2337-2344 (1986)
Cyclobutanone from Methylenecyclopropane via Oxaspiropentane.
Salaun JRJC and Conia JM.
Organic Syntheses, 36-36 (1977)
3-Chloro-2-methylpropene.
Report on carcinogens : carcinogen profiles, 11, III57-III58 (2004-01-01)