Merck
C11049
Sigma-Aldrich
Methyl 4-chloro-4-oxobutyrate
97%
Sinónimos:
Methyl succinyl chloride, 3-(Carbomethoxy)propionyl chloride, Methyl 3-(chloroformyl)propionate, Succinic acid monomethylester chloride
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 60,70
25 G
US$ 172,00
100 G
US$ 406,00
US$ 60,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 60,70
25 G
US$ 172,00
100 G
US$ 406,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2CH2COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
150.56
Beilstein:
970397
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 60,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
58-65 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
COC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C5H7ClO3/c1-9-5(8)3-2-4(6)7/h2-3H2,1H3
Clave InChI
SRXOJMOGPYFZKC-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)