Merck
63405
Sigma-Aldrich
Methyl potassium malonate
≥99.0% (NT)
Sinónimos:
Monomethyl malonate potassium salt, Potassium monomethyl malonate
Seleccione un Tamaño
50 G
US$ 225,00
250 G
US$ 256,00
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
50 G
US$ 225,00
250 G
US$ 256,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OCOCH2COOK
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
Beilstein:
3633585
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 225,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.0% (NT)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
[K+].COC(=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C4H6O4.K/c1-8-4(7)2-3(5)6;/h2H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
Clave InChI
WWTULTKUWBKVGV-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Methyl potassium malonate can be used in the total synthesis of (±)-vincorine, an akuammiline alkaloid which can find applications in biology.[1] It can also be used to synthesize a key keto proline ester intermediate to prepare acutumine.[2]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
?Classical carbonyl reactivity enables a short synthesis of the core structure of acutumine?
Moreau.JR and Sorensen.JE
Tetrahedron, 63(28), 6446-6453 (2007)
"The akuammiline alkaloids; origin and synthesis"
Eckermann R and Gaich C
Synthesis, 45(20), 2813- 2823 (2013)