Merck
190705
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate
94%
Sinónimos:
Ethyl succinyl chloride
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 84,30
100 G
US$ 220,00
US$ 84,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 84,30
100 G
US$ 220,00
About This Item
Fórmula lineal:
ClCOCH2CH2CO2C2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
164.59
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 84,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
94%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.437 (lit.)
bp
88-90 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
1.155 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
ester
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=O)CCC(Cl)=O
InChI
1S/C6H9ClO3/c1-2-10-6(9)4-3-5(7)8/h2-4H2,1H3
Clave InChI
IXZFDJXHLQQSGQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Ethyl 4-chloro-4-oxobutyrate was used in the synthesis of:
  • polymer-supported bifunctional catalyst[1]
  • succinimidyl ester of benzo(a)pyrene[2]
  • succinate prodrugs of curcuminoids[2]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
183.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
84 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Wisut Wichitnithad et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 16(2), 1888-1900 (2011-02-24)
A novel series of succinyl derivatives of three curcuminoids were synthesized as potential prodrugs. Symmetrical (curcumin and bisdesmethoxycurcumin) and unsymmetrical (desmethoxycurcumin) curcuminoids were prepared through aldol condensation of 2,4-pentanedione with different benzaldehydes. Esterification of these compounds with a methyl or
Surface plasmon resonance detection of endocrine disruptors using immunoprobes based on self-assembled monolayers.
Gobi KV, et al.
Sensors and Actuators B, Chemical, 108(1), 784-790 (2005)
Enantioselective Strecker-type reaction promoted by polymer-supported bifunctional catalyst.
Nogami H, et al.
Tetrahedron Letters, 42(2), 279-283 (2001)