BR781323
BRAND® strips of 8 PCR tubes
green, without caps
Sinónimos:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 118,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 118,00
Productos recomendados
Materiales
green
polypropylene tube
Características
neck thread push fit
thin-walled
without caps
envase
pack of 125 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781323
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.2 mL
volumen de trabajo
0.2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Aplicación
Características y beneficios
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)