BR781413
BRAND® PCR caps, strips of 8
clear, flat polypropylene
Sinónimos:
Micro Tubes with Screw caps, Microcentrifuge Tubes, Screw caps
Seleccione un Tamaño
US$ 224,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 224,00
Productos recomendados
Materiales
flat polypropylene
Características
RNase and DNase free
envase
pkg of 25 × 12 strips (300 total)
fabricante / nombre comercial
BRAND 781413
técnicas
PCR: suitable
color
clear
Categorías relacionadas
Descripción general
- BRAND® PCR caps, strips of 8 are transparent, flat caps and skirted.
- Applicable for sealing 96-well skirted PCR plates (781377-78) and qPCR applications.
- Free of DNase, RNase and RNA.
Características y beneficios
- Effective protection against evaporation and contamination
- The right cap shape for your application
- Easy to open and close without risk of contamination
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)