BR781325
BRAND® strips of 8 PCR tubes
polypropylene tube, white, capacity 0.2 mL
Sinónimos:
BIO-CERT, PCR, PCR Tube Strips, PCR Tubes, Tube Strips, Tubes
Seleccione un Tamaño
US$ 261,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 261,00
Productos recomendados
Materiales
polypropylene tube
white
Características
neck thread push fit
for qPCR
separate lid strips
envase
pack of 125 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 781325
técnicas
PCR: suitable
capacidad
0.2 mL
volumen de trabajo
0.2 mL
tipo de unión
non-treated surface
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- High flexibility with a wide range of cap types and film strips
- Reduced evaporation losses thanks to tightly closing cap strips
- Rapid heat transfer through thin vessel walls
- Numbered wells for clear identification
- Free of: DNA, RNA, DNase, RNase, pyrogens, PCR inhibitors
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)