BR470060
BRAND® cover glass
L × W 24 mm × 24 mm, square
Sinónimos:
Cover glasses, Microscopy
Seleccione un Tamaño
US$ 195,00
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 195,00
Productos recomendados
Materiales
borosilicate glass
square
fabricante / nombre comercial
BRAND 470060
L × An
24 mm × 24 mm
grosor
0.13-0.17 mm , No. 1
Descripción general
Características y beneficios
- BRAND® borosilicate cover glass offers superior clarity and excellent chemical resistance.
- Cover glasses for microscope slides are clean, dust/grease free and distortion-free.
- Full automatic production guarantees "ready-for-use" quality.
- Flatness within ± 3 μm.
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)