Documentos clave
BR13908
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 50 mL
Sinónimos:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 210,00
US$ 210,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 210,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 210,00
Fecha estimada de envío30 de abril de 2025
Materiales
glass
fabricante / nombre comercial
BRAND 13908
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
volumen
50 mL
Descripción general
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Boro 3.3, removable PTFE stopcock. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)