Documentos clave
BR10014
BRAND® compact burette ′Economy′ SILBERBRAND
capacity 50 mL, with PTFE stopcock and PP tip
Sinónimos:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
Materiales
glass
envase
pack of 2 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 10014
intervalo de medición del volumen
50 mL, accuracy: ±0.10 mL
bureta L
710 mm
capacidad
50 mL
Descripción general
AR-GLAS®, removable PTFE stopcock with polypropylene tip. Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. Calibrated to deliver (TD, Ex).
Información legal
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)