Documentos clave
BR13916
BRAND® compact BLAUBRAND® burette, with PTFE stopcock and Schellbach stripe
volume 25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Sinónimos:
BLAUBRAND®, Burettes, Compact burettes
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 129,00
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 129,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 129,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
clear borosilicate glass 3.3
Características
subdivision 0.05 mL
fabricante / nombre comercial
BRAND 13916
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: ±0.03 mL
Longitud
800 mm
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
BLAUBRAND® Schellbach Stripe - Ring marks at major graduations. Reading at point of contact of the two tips. Class AS
Información legal
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)