Documentos clave
BR13926
BRAND® compact SILBERBRAND burette, with PTFE stopcock
volume 25 mL
Sinónimos:
Burettes, Compact burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
1 EA
US$ 151,00
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 EA
US$ 151,00
About This Item
Código UNSPSC:
41121808
NACRES:
NB.43
US$ 151,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Materiales
borosilicate glass (5.4)
fabricante / nombre comercial
BRAND 13926
intervalo de medición del volumen
25 mL, accuracy: ±0.08 mL
volumen
25 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
The New Generation of Burettes from BRAND. With PTFE stopcock, fast to dismantle and easy to clean. Simple repair - all individual components replaceable. Borosilicate glass 3.3, removable PTFE stopcock. 25 ml: Error limits according to class B, DIN EN ISO 385. 50 ml: To DIN EN ISO 385, class B.
Información legal
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)