BR23882
BRAND® support for compact automatic burette
polypropylene base, size 210 mm × 55 mm
Sinónimos:
Accessories, Automatic Burettes, Burettes, Compact Automatic Burettes, SILBERBRAND
Seleccione un Tamaño
US$ 348,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 348,00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
Materiales
polypropylene base
stainless steel rod
envase
pack of 1 ea
fabricante / nombre comercial
BRAND 23882
base tamaño
210 mm × 155 mm
barra tamaño
505 mm × 12 mm
tamaño
210 mm × 55 mm
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)