B92001
4-tert-Butylcyclohexanol, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
98%
Formulario
powder
bp
110-115 °C/15 mmHg (lit.)
mp
62-70 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(C)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C10H20O/c1-10(2,3)8-4-6-9(11)7-5-8/h8-9,11H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
CCOQPGVQAWPUPE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
221.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
105 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)