Merck
659312
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-iodotoluene
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 130,00
US$ 130,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 130,00
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(I)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
296.93
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
US$ 130,00
Fecha estimada de envío10 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
assay
97%
refractive index
n20/D 1.646
density
2.084 g/mL at 25 °C
functional group
bromo
iodo
SMILES string
Cc1ccc(Br)c(I)c1
InChI
1S/C7H6BrI/c1-5-2-3-6(8)7(9)4-5/h2-4H,1H3
InChI key
FLOUOTRVXNQGKP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Storage Class
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
>230.0 °F - closed cup
flash_point_c
> 110 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)