Merck
B72604
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-methylnaphthalene
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C10H6Br
Número de CAS:
Peso molecular:
221.09
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.651 (lit.)
bp
162-164 °C/12 mmHg (lit.)
densidad
1.419 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(Br)c2ccccc12
InChI
1S/C11H9Br/c1-8-6-7-11(12)10-5-3-2-4-9(8)10/h2-7H,1H3
Clave InChI
IDRVLLRKAAHOBP-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)