288314
1-Bromo-3,4-(methylenedioxy)benzene
97%
Sinónimos:
4-Bromo-1,2-(methylenedioxy)benzene, 5-Bromo-1,3-benzodioxole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.583 (lit.)
bp
85-86 °C/1 mmHg (lit.)
densidad
1.669 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Brc1ccc2OCOc2c1
InChI
1S/C7H5BrO2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-3H,4H2
Clave InChI
FBOYMIDCHINJKC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?