B67201
1-Bromo-4-fluorobenzene
99%
Sinónimos:
1-Fluoro-4-bromobenzene, 4-Bromo-1-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-bromobenzene, p-Fluorophenyl bromide
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
150 °C (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
densidad
1.593 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C6H4BrF/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H
Clave InChI
AITNMTXHTIIIBB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)