Merck
A65700
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-methylpyrimidine
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H7N3
Número de CAS:
Peso molecular:
109.13
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
assay
97%
form
powder
mp
158-160 °C (lit.)
SMILES string
Cc1ccnc(N)n1
InChI
1S/C5H7N3/c1-4-2-3-7-5(6)8-4/h2-3H,1H3,(H2,6,7,8)
InChI key
GHCFWKFREBNSPC-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)