Merck
A19601
Sigma-Aldrich
9-Acetylphenanthrene
97%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 83,30
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 83,30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H12O
Número de CAS:
Peso molecular:
220.27
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 83,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
powder
mp
73-74 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)c1cc2ccccc2c3ccccc13
InChI
1S/C16H12O/c1-11(17)16-10-12-6-2-3-7-13(12)14-8-4-5-9-15(14)16/h2-10H,1H3
Clave InChI
UIFAWZBYTTXSOG-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Kanji Nagai et al.
Journal of chromatography. A, 1549, 85-92 (2018-03-28)
Poly(butylene terephthalate) based novel stationary phase (SP), composed of planar aromatic phenyl group together with ester group monomer units, was designed for supercritical fluid chromatography (SFC) use. As expected from its structure, this phase shows planarity recognition of isomeric aromatics