Merck
93956
Sigma-Aldrich
4-(Trifluoromethyl)-D-phenylalanine
≥98.5% (HPLC)
Sinónimos:
(R)-2-Amino-3-[4-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10H10F3NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
233.19
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
≥98.5% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
N[C@H](Cc1ccc(cc1)C(F)(F)F)C(O)=O
InChI
1S/C10H10F3NO2/c11-10(12,13)7-3-1-6(2-4-7)5-8(14)9(15)16/h1-4,8H,5,14H2,(H,15,16)/t8-/m1/s1
InChI key
CRFFPDBJLGAGQL-MRVPVSSYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)