Documentos clave
810194C
Avanti
18:1-06:0 NBD PS
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
Sinónimos:
1-oleoyl-2-{6-[(7-nitro-2-1,3-benzoxadiazol-4-yl)amino]hexanoyl}-sn-glycero-3-phosphoserine (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
1 MG
US$ 710,00
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
US$ 710,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C36H61N6O13P
Número de CAS:
Peso molecular:
816.88
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
US$ 710,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (810194C-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 810194C
concentración
1 mg/mL (810194C-1mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
18:1-06:0 NBD PS has been used as a fluorescent analog to observe the lipid transfer from mitochondria to newly autophagosome[1] and to determine the lipid scrambling process.[2]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810194C-1mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Cryo-EM structures and functional characterization of the murine lipid scramblase TMEM16F
Alvadia C, et al.
eLife, 8 (2019)
Mitochondria Supply Membranes for Autophagosome Biogenesis during Starvation
Hailey DW, et al.
Cell, 141(4), 656-667 (2010)