Merck
93404
Sigma-Aldrich
Tris(N,N-tetramethylene)phosphoric acid triamide
≥98.0% (GC)
Sinónimos:
Phosphoric acid tripyrrolidide, Tripyrrolidinophosphine oxide
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 222,00
25 ML
US$ 901,00
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 222,00
25 ML
US$ 901,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24N3OP
Número de CAS:
Peso molecular:
257.31
Beilstein:
3550018
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 222,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.514
bp
140-142 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.120 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
O=P(N1CCCC1)(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3OP/c16-17(13-7-1-2-8-13,14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Clave InChI
GQOGEHIVQIMJMO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Precaución
may darken on storage
Otras notas
Polar aprotic solvent with the highest known electrondonating power[1]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
112.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Y. Ozari et al.
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 295-295 (1974)