Merck
775444
Sigma-Aldrich
Tris(1-pyrrolidinyl)phosphine
97%
Sinónimos:
Tripyrrolidinophosphine, Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine, Tris(pyrrolidino)phosphine, Phosphorous acid tripyrrolidide, Tris(N,N-tetramethylene)phosphorous acid triamide
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 131,00
2.5 G
US$ 506,00
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 131,00
2.5 G
US$ 506,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H24N3P
Número de CAS:
Peso molecular:
241.31
Beilstein:
1343311
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 131,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
índice de refracción
n20/D 1.528
n20/D 1.53 (lit.)
bp
104 °C/0.1 mmHg (lit.)
densidad
1.041 at 25 °C
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
C1CCN(C1)P(N2CCCC2)N3CCCC3
InChI
1S/C12H24N3P/c1-2-8-13(7-1)16(14-9-3-4-10-14)15-11-5-6-12-15/h1-12H2
Clave InChI
PXFLCAQHOZXYED-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Monodentate P-donor ligand.
Used as a phosphitylation reagent for oligonucleotide synthesis.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
209.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
98.8 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tris(N-pyrrolidinyl)phosphine substituted diiron dithiolate related to iron-only hydrogenase active site: Synthesis, characterization and electrochemical properties
Hou, J., et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 691, 4633-4640 (2006)
Xianbin Yang et al.
ACS chemical biology, 7(7), 1214-1220 (2012-04-20)
Chemically synthesized small interfering RNAs (siRNAs) have been widely used to identify gene function and hold great potential in providing a new class of therapeutics. Chemical modifications are desired for therapeutic applications to improve siRNA efficacy. Appropriately protected ribonucleoside-3'-yl S-[β-(benzoylmercapto)ethyl]pyrrolidino-thiophosphoramidite