193453
1,3-Dimetil-2-imidazolidinona
reagent grade
Sinónimos:
N,N′-dimetiletilenourea, DMEU, DMI
Productos recomendados
grado
reagent grade
Ensayo
97.5 % (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.472 (lit.)
bp
224-226 °C
224-226 °C (lit.)
mp
46.8 °F
solubilidad
toluene: soluble(lit.)
water: miscible
densidad
1.056 g/mL at 25 °C
1.056 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN1CCN(C)C1=O
CN1CCN(C)C1=O
InChI
1S/C5H10N2O/c1-6-3-4-7(2)5(6)8/h3-4H2,1-2H3
Clave InChI
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
104 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?