Merck
922919
Sigma-Aldrich
Pd(IPr)(acac)Cl
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 142,00
500 MG
US$ 403,00
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 142,00
500 MG
US$ 403,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H43ClN2O2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
629.57
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 142,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>300 °C
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
[Pd(NHC)(acac)Cl]: Well-Defined, Air-Stable, and Readily Available Precatalysts for Suzuki and Buchwald−Hartwig Cross-coupling (Transamidation) of Amides and Esters by N−C/O−C Activation.
Zhou T, et al.
Organic Letters, 21, 3304-3309 (2019)
Nicolas Marion et al.
The Journal of organic chemistry, 71(10), 3816-3821 (2006-05-06)
A very straightforward synthesis of (IPr)Pd(acac)Cl from two commercially available starting materials, Pd(acac)2 and IPr.HCl [acac = acetylacetonate; IPr = N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene], has been developed. The resulting complex, (IPr)Pd(acac)Cl (1), has proven to be a highly active PdII precatalyst in the