Merck
919616
Sigma-Aldrich
[Pd(IPr#)(cin)Cl]
Seleccione un Tamaño
100 MG
US$ 223,00
500 MG
US$ 675,00
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 MG
US$ 223,00
500 MG
US$ 675,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C102H81ClN2Pd
Peso molecular:
1476.62
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 223,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
Aplicación
[Pd(IPr#)(cin)Cl] is a Pd-catalyst that can be used in a broad range of reactions, including cross-coupling, C-H functionalization, electrophilic additions.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)