Merck
921033
Sigma-Aldrich
Cloruro de paladio (II)
≥99.99% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 175,00
5 G
US$ 691,00
25 G
US$ 2.730,00
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 175,00
5 G
US$ 691,00
25 G
US$ 2.730,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Pd
Número de CAS:
Peso molecular:
177.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.23
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.99% trace metals basis
mp
678-680 °C (lit.)
densidad
4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Aplicación
Guía de aplicaciones para las reacciones de acoplamiento transversal catalizadas por paladio
Utilizado en la síntesis de polímeros que contengan metales semiconductores en los cuales el esqueleto polipirrólico tiene una mínima energía conformacional y es casi plana.
Palladium chloride is a transition metal catalyst that can be used to synthesize palladium complexes applicable in heterogeneous catalysis.[1][2] The Pd NPs synthesized from PdCl2 using oxytocin as a reductant showed remarkable catalytic activity in Suzuki reaction under green conditions.[3]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Amidoxime modified PAN supported palladium complex: A greener and efficient heterogeneous catalyst for heck reaction.
Sruthi P R, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 502, 119305-119305 (2020)
Palladium supported on triazolyl-functionalized hypercrosslinked polymers as a recyclable catalyst for Suzuki?Miyaura coupling reactions
Liu C, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 10(29), 17123-17128 (2020)
A simple, efficient and green approach for the synthesis of palladium nanoparticles using Oxytocin: Application for ligand free Suzuki reaction and total synthesis of aspongpyrazine A.
Bendre A D,et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 909, 121093-121093 (2020)