323373
Cloruro de paladio (II)
99.995%
Sinónimos:
Dichloropalladium, Palladium dichloride, Palladous chloride
Productos recomendados
Ensayo
99.995%
Formulario
powder
idoneidad de la reacción
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
mp
678-680 °C (lit.)
densidad
4 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[Pd]Cl
InChI
1S/2ClH.Pd/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clave InChI
PIBWKRNGBLPSSY-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Utilizado en la síntesis de polímeros que contengan metales semiconductores en los cuales el esqueleto polipirrólico tiene una mínima energía conformacional y es casi plana.
- Carbonylation of ketones to yield diesters.[2]
- Homo-coupling of aryl bromides using ascorbic acid and EDTA..[3]
- Acetylation of alcohols with vinyl acetate.[4]
- Arylation of 2-furaldehyde to yield 5-aryl-2-formylfuran derivatives.[5]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?