Merck
919349
Sigma-Aldrich
NaDT
Sinónimos:
Sodium decatungstate
Seleccione un Tamaño
250 MG
US$ 162,00
1 G
US$ 523,00
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 MG
US$ 162,00
1 G
US$ 523,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na4O32W10
Número de CAS:
Peso molecular:
2442.34
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 162,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Formulario
powder
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Photocatalysis
reagent type: catalyst
Aplicación
NaDT is a decatungstate photocatalyst with demonstrated uses in the trifluoromethylation of aliphatic C-H bonds as wells the selective C-H fluorination of unprotected peptides.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Patrick J Sarver et al.
Nature chemistry, 12(5), 459-467 (2020-03-24)
The introduction of a trifluoromethyl (CF3) group can dramatically improve a compound's biological properties. Despite the well-established importance of trifluoromethylated compounds, general methods for the trifluoromethylation of alkyl C-H bonds remain elusive. Here we report the development of a dual-catalytic
Zheliang Yuan et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 57(39), 12733-12736 (2018-08-08)
Peptides are often ideal ligands for diagnostic molecular imaging due to their ease of synthesis and tuneable targeting properties. However, labelling unmodified peptides with 18 F for positron emission tomography (PET) imaging presents a number of challenges. Here we show