Merck
914037
Sigma-Aldrich
Tetrakis(4-bromophenyl) silane
≥96%
Sinónimos:
1,1′,1′′,1′′′-Silanetetrayltetrakis[4-bromobenzene], SiTPBr4, Tetra(4-bromophenyl)silane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 218,00
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 218,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H16Br4Si
Número de CAS:
Peso molecular:
652.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.22
US$ 218,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥96%
Formulario
powder
color
white
cadena SMILES
[Si](c4ccc(cc4)Br)(c3ccc(cc3)Br)(c2ccc(cc2)Br)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C24H16Br4Si/c25-17-1-9-21(10-2-17)29(22-11-3-18(26)4-12-22,23-13-5-19(27)6-14-23)24-15-7-20(28)8-16-24/h1-16H
Clave InChI
VHVUXJWGYUSRIA-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Tetrakis(bromophenyl) silane is an intermediate for emerging hole transport materials based on a silicon core.[1] Materials containing this core have been shown to compete with SpiroMeOTAD for efficiency and stability in perovskite solar cells.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Molecular design with silicon core: toward commercially available hole transport materials for high-performance planar p−i−n perovskite solar cells
Xue R, et al.
Journal of Material Chemistry A, 6, 404-404 (2018)