679658
Tris(4-formylphenyl)amine
97%
Sinónimos:
4,4′,4′′-Triformyltriphenylamine
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
244-248 °C
SMILES string
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(c2ccc(cc2)C([H])=O)c3ccc(cc3)C([H])=O
InChI
1S/C21H15NO3/c23-13-16-1-7-19(8-2-16)22(20-9-3-17(14-24)4-10-20)21-11-5-18(15-25)6-12-21/h1-15H
InChI key
YOXHQRNDWBRUOL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Skin Sens. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Los clientes también vieron
Artículos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.