159549
4-(Bromomethyl)benzoic acid
97%
Sinónimos:
α-Bromo-p-toluic acid
Quality Level
assay
97%
form
solid
mp
224-229 °C (lit.)
functional group
bromo
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C8H7BrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
InChI key
CQQSQBRPAJSTFB-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?