902659
Amino-PEG6-t-butyl ester
Sinónimos:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosan-21-oate, H2N-PEG6-CH2CH2COOtBu
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
índice de refracción
n/D 1.4562
densidad
1.06581 g/mL
grupo funcional
amine
ester
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C19H39NO8/c1-19(2,3)28-18(21)4-6-22-8-10-24-12-14-26-16-17-27-15-13-25-11-9-23-7-5-20/h4-17,20H2,1-3H3
Clave InChI
QGSFECNPSLZGGT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Technology Spotlight: Degrader Building Blocks for Targeted Protein Degradation
Información legal
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)