Merck
756598
Sigma-Aldrich
Polyoxyethylene bis(azide)
average Mn 1,100, azide
Sinónimos:
Diazido-polyethylenglykol, O,O′-Bis(2-azidoethyl)polyethylene glycol, PEG-diazide
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 466,00
US$ 466,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 466,00
About This Item
Fórmula lineal:
N3CH2CH2(OCH2CH2)nN3
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
US$ 466,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
Polyoxyethylene bis(azide), average Mn 1,100
Formulario
solid or liquid
Nivel de calidad
mol peso
average Mn 1,100
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
temperatura de transición
Tm 29-35 °C
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: homobifunctional
temp. de almacenamiento
2-8°C
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)