905534
(2-(Phenoxycarbonyl)phenyl)boronic acid
≥95%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
características de los productos alternativos más sostenibles
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
150-152 °C
categoría alternativa más sostenible
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Aplicación
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)