Merck
683809
Sigma-Aldrich
2-Methoxycarbonylphenylboronic acid
≥95.0%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 134,00
US$ 134,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 134,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O2C(C6H4)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
179.97
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 134,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0%
Formulario
solid
mp
102-107 °C
grupo funcional
ester
cadena SMILES
COC(=O)c1ccccc1B(O)O
InChI
1S/C8H9BO4/c1-13-8(10)6-4-2-3-5-7(6)9(11)12/h2-5,11-12H,1H3
Clave InChI
ODAXNYMENLFYMY-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)