Merck
901904
Sigma-Aldrich
tBuXPhos
95%
Sinónimos:
2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl, t-Bu XPhos, tert-Butyl XPhos
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 78,20
5 G
US$ 303,00
25 G
US$ 535,00
US$ 78,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 78,20
5 G
US$ 303,00
25 G
US$ 535,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C29H45P
Número de CAS:
Peso molecular:
424.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
NACRES:
NA.22
US$ 78,20
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
powder or crystals
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
148-151 °C (lit.)
150 °C
grupo funcional
phosphine
cadena SMILES
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
Clave InChI
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
tBuXPhos [2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl] is an air-stable, electron-rich biaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
Aplicación
tBuXPhos has been used in the preparation of [tBuXPhosAu(MeCN)]BAr4F, a gold catalyst for the intermolecular [2+2] cycloaddition of terminal arylalkynes with substituted alkenes to form functionalized cyclobutenes with high regioselectivity.
Información legal
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)