791016
RockPhos
97%
Sinónimos:
2-Di(tert-butyl)phosphino-2′,4′,6′-triisopropyl-3-methoxy-6-methylbiphenyl, Di-tert-butyl(2′,4′,6′-triisopropyl-3-methoxy-6-methyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)phosphine
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
121-131 °C
grupo funcional
phosphine
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
CC1=C(C2=C(C(C)C)C=C(C(C)C)C=C2C(C)C)C(P(C(C)(C)C)C(C)(C)C)=C(OC)C=C1
InChI
1S/C31H49OP/c1-19(2)23-17-24(20(3)4)28(25(18-23)21(5)6)27-22(7)15-16-26(32-14)29(27)33(30(8,9)10)31(11,12)13/h15-21H,1-14H3
Clave InChI
CVLLAKCGAFNZHJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
It can also be employed in the:
- 2-fluroethoxylation of bromo-chalcones in the presence of palladium catalyst.[2]
- Conversion of aryl chlorides into aryl methoxides using RockPhos Pd G3 as a catalyst.[3]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.