Merck
901682
Sigma-Aldrich
Glycolithocholic acid-2,2,4,4-d4
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 844,00
US$ 844,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 844,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C26D4H39NO4
Peso molecular:
437.65
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.24
US$ 844,00
Fecha estimada de envío29 de marzo de 2025
Solicitar más información
isotopic purity
≥98 atom % D
Quality Level
assay
≥98% (CP)
form
powder
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+4
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(NCC(O)=O)=O
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)