Merck
709891
Sigma-Aldrich
Spermidine-(butyl-d8) trihydrochloride
98 atom % D, 95% (CP)
Sinónimos:
Deuterated spermidine trihydrochloride, N-·(3-·Aminopropyl)·-1,4-·butane-d8-diamine trihydrochloride, N-(3-Aminopropyl)-1,4-butane-d8-diamine trihydrochloride
Seleccione un Tamaño
5 MG
US$ 1.640,00
10 MG
US$ 2.940,00
US$ 1.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
US$ 1.640,00
10 MG
US$ 2.940,00
About This Item
Fórmula lineal:
NH2(CH2)3NH(CD2)4NH2⋅3HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
262.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
US$ 1.640,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
Ensayo
95% (CP)
Formulario
powder
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
mp
257-259 °C (lit.)
cambio de masa
M+8
temp. de almacenamiento
−20°C
−20°C
cadena SMILES
Cl.Cl.Cl.[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])NCCCN
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H/i1D2,2D2,4D2,6D2;;;
Clave InChI
LCNBIHVSOPXFMR-BQVYHINQSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)