Merck
589349
Sigma-Aldrich
Lithocholic acid-2,2,4,4-d4
98 atom % D
Sinónimos:
(3a,5ß)-3-Hydroxycholan-24-oic-2,2,4,4-d4 acid
Seleccione un Tamaño
500 MG
US$ 2.730,00
US$ 2.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 MG
US$ 2.730,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24D4H36O3
Número de CAS:
Peso molecular:
380.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.12
US$ 2.730,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
98 atom % D
Ensayo
99% (CP)
mp
184-186 °C (lit.)
cambio de masa
M+4
cadena SMILES
[H][C@@]12[C@]([C@](CC([2H])([2H])[C@@H](O)C3([2H])[2H])(C)[C@]3([H])CC2)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
InChI
1S/C24H40O3/c1-15(4-9-22(26)27)19-7-8-20-18-6-5-16-14-17(25)10-12-23(16,2)21(18)11-13-24(19,20)3/h15-21,25H,4-14H2,1-3H3,(H,26,27)/t15-,16-,17-,18+,19-,20+,21+,23+,24-/m1/s1/i10D2,14D2
Clave InChI
SMEROWZSTRWXGI-POXZWENPSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Aihua Zhao et al.
Scientific reports, 10(1), 11601-11601 (2020-07-16)
Bile acids (BAs) play essential roles in facilitating lipid digestion and absorption in the intestine. Gastric BAs were attributed to abnormal refluxing from duodenal compartments and correlated with the occurrence of gastric inflammation and carcinogenesis. However, the differences in gastric
P Franco et al.
Journal of chromatography. A, 1585, 70-81 (2018-11-30)
Bile acids (BAs) are endogenous steroids involved in the transport of lipids in bile, acting also as molecular signaling hormones. Primary BAs synthesized in the liver undergo several metabolic pathways in the intestine by gut microbiota to produce secondary BAs.